Få mere at vide
2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095993
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
31095993 1 g
1 options
Artikelnummer. 31095993 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1070381g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride
CAS 6298-11-9
Molekylær formel C7H10ClNS
MDL nummer MFCD00956047
Mængde 1 g
SMIL SCCC1=CC=NC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 175.68
Procent renhed 98%