Få mere at vide
2-Pyridin-3-ylpiperidine, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyridin-3-ylpiperidine |
| Tæthed | 1.0460g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | 3-(piperidin-2-yl)pyridine |
| Formel vægt | 162.23 |
| Procent renhed | 97% |