Få mere at vide
2-Pyridin-3-ylpiperidine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10599582
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599582 1 g Amber Glass Bottle 1g
11376915 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599582 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC03825DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13078-04-1
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.24
MDL nummer MFCD00006370
InChI nøgle MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
SMIL C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Tæthed 1.0460g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-piperidin-2-ylpyridine
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%