Få mere at vide
2-Pyridin-3-ylbenzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748633
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10748633 1 g 1g
10431313 250 mg 250mg
10526344 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10748633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41804DA
Kemiske identifikatorer
CAS 176690-44-1
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD02684097
InChI nøgle DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%