Få mere at vide
2-Pyridin-3-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784214 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10507104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41814CB
Kemiske identifikatorer
CAS 177202-83-4
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.22
MDL nummer MFCD08060516
InChI nøgle MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459519
SMIL NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridin-3-ylaniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylanilin
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%