Få mere at vide
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| CAS | 75755-10-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H11 N O6 P2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), Risedronate Imp. E (EP), Risedronate Related Compound C, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity E, Risedronate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14) |
| SMIL | OP(=O)(O)C(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | (1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid |
| Vis mere |