Få mere at vide
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050890
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050890 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050890 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0777.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
CAS 75755-10-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O6 P2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), Risedronate Imp. E (EP), Risedronate Related Compound C, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity E, Risedronate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
SMIL OP(=O)(O)C(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O
IUPAC navn (1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 267.0062 g/mol