missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 501-81-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridineacetic acid, 2-(3-Pyridyl)acetic acid, 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid, 3-Carboxymethylpyridine, 3-Pyridylacetic acid, Coletin, Lessterol, Lioxone, Minedil, NSC 70769, Piridil, Piristerol, Pyridin-3-ylacetic acid, Toneon, alpha-(3-Pyridyl)acetic acid, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity D, Risedronate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cccnc1 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-3-ylacetic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?