Få mere at vide
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-hydroxyethyl)pyridin), Mikromol™
Beskrivelse
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| CAS | 103-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| SMIL | OCCc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-2-ylethanol |
| Vis mere |