Få mere at vide
2-Pyrid-4-ylpyrimidin-5-carboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10022354 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 259807-47-1
Molekylær formel C10H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 201.185
MDL nummer MFCD09863218
InChI nøgle GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22710213
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.18
Procent renhed 90%