Få mere at vide
(2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611105
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611105 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10624205 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611105 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41809CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-03-8
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.226
MDL nummer MFCD08060473
InChI nøgle QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
PubChem CID 7537538
IUPAC navn (2-pyridin-3-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.22
Procent renhed 97%