Få mere at vide
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422463
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422463 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10391433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 116247-03-1
Molekylær formel C9H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 208.24
MDL nummer MFCD02854711
InChI nøgle LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMIL OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
Formel vægt 208.24
Procent renhed 97%