Få mere at vide
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391433
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10391433
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC36901DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 116247-03-1
Molekylær formel C9H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 208.24
MDL nummer MFCD02854711
InChI nøgle LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMIL OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
Formel vægt 208.24
Procent renhed 97%