Få mere at vide
2-(Pyren-1-ylaminocarbonyl)ethylmethanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30409855
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30409855 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30409855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP98975010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384342-64-7
Molekylær formel C20 H17 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 383.48
IUPAC navn 3-methylsulfonylsulfanyl-N-pyren-1-ylpropanamid
SMIL CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Pyren-1-ylaminocarbonyl)ethyl Methanethiosulfonate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17NO3S2/c1-26(23,24)25-12-11-18(22)21-17-10-8-15-6-5-13-3-2-4-14-7-9-16(17)20(15)19(13)14/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,21,22)
Formel vægt 383.065