Få mere at vide
2-Pyrazincarboxylsyre, 99%
Product Code. 10552721 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10552721 25 g Plastflaske 25g
10123330 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10552721 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 131710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    228.65 DKK / 25g
    Spare 31.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-97-5
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.1
MDL nummer MFCD00006130
InChI nøgle NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC navn pyrazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrazinecarboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 222,0 °C til 225,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 25, 125
Merck Index 15, 8070
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand. Andre opløseligheder: 1 g/120 g absolubt ethanol (25 c), praktisk talt uopløseligt i ether, kloroform og benzen
Formel vægt 124.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver