missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyrazinecarboxylsyre 4-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide |
| CAS | 874-54-4 |
| Molekylær formel | C5H4N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Acipimox Impurity 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1 |
| IUPAC navn | 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vægt | 140.0222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?