Få mere at vide
2-Pyrazinecarboxylsyre 4-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide |
| CAS | 874-54-4 |
| Molekylær formel | C5H4N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acipimox Impurity 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1 |
| IUPAC navn | 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vægt | 140.0222 |