Få mere at vide
2-pyrazincarbonylchlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049081
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10049081 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10712663 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662655 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049081 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03402CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19847-10-0
Molekylær formel C5H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 142.542
InChI nøgle TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC navn pyrazin-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 142.54
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk