missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1794791-32-4 |
| Molekylær formel | C5 D3 H N2 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 3,5,6-Trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid, Pyrazine-2-carboxylic Acid-3,5,6-D3, 2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,5,6-trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.116 |
| Formel vægt | 127.0461 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?