missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Propynal (>85%, stabilized with Hydroquinone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propynal |
| CAS | 624-67-9 |
| Molekylær formel | C3 H2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O/c1-2-3-4/h1,3H |
| SMIL | O=CC#C |
| IUPAC navn | prop-2-ynal |
| Molekylvægt (g/mol) | 54.05 |
| Formel vægt | 54.0106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?