Få mere at vide
2-Propyn-1-ol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819410
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15819410 1 L
15809410 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15819410 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8070501000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-19-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 56.06
Tekniske data
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 114°C to 115°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002912
Mængde 1 L
Synonym 2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol, 2-Propyn-1-ol