missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propyltriphenylphosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30420673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420673 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP838335100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 1530-33-2
Molekylær formel C21H22BrP
Mængde 100 mg
Synonym Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 113130
InChI formel InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 385.28
Formel vægt 384.0642
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.