missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Propyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-33-2 |
| Molekylær formel | C21H22BrP |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 113130 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.28 |
| Formel vægt | 384.0642 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?