Få mere at vide
2-(propylthio)pyridin-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532462
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532462 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10272342 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06371DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-24-7
Molekylær formel C9H10ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 215.70
MDL nummer MFCD00052656
InChI nøgle FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
PubChem CID 2774530
IUPAC navn 2-propylsulfanylpyridin-3-carbonylchlorid
SMIL CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.7
Procent renhed 97%