Få mere at vide
2-(Propylthio)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744573
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10744573 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10455302 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744573 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06368DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-22-5
Molekylær formel C9H10NO2S
Molekylvægt (g/mol) 196.24
MDL nummer MFCD00051682
InChI nøgle CSMDLVRDBYKTAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propylthio nicotinic acid, 2-n-propylthio nicotinic acid, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-propylthio, 2-propylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001579, 2-prop-1-ylsulphanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-propylsulfanyl-nicotinic acid
PubChem CID 2774526
IUPAC navn 2-propylsulfanylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCCSC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Propylthio)nicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.26
Procent renhed 97%