Få mere at vide
2-Propylpyridin-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051612
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051612 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051612 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0844.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Propylpyridin-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propylpyridin-4-carboxamide
CAS 80944-48-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Propylpyridin-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propylpyridin-4-carboxamide, 2-Propyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Propylisonicotinamide
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
SMIL CCCc1cc(ccn1)C(=O)N
IUPAC navn 2-propylpyridine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 164.095 g/mol