Få mere at vide
2-Propylpyridin-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Propylpyridin-4-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propylpyridin-4-carboxamide |
| CAS | 80944-48-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Propylpyridin-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propylpyridin-4-carboxamide, 2-Propyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Propylisonicotinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMIL | CCCc1cc(ccn1)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-propylpyridine-4-carboxamide |
| Vis mere |