Få mere at vide
2-Propylpentanamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Propylpentanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propylpentanamide |
| CAS | 2430-27-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Propylpentanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10) |
| SMIL | CCCC(CCC)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-propylpentanamide |
| Vis mere |