Få mere at vide
2-Propylpentanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17932876
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932876 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Propylpentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Propylpentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
SMIL CCCC(CCC)C(=O)N
IUPAC navn 2-propylpentanamide
Molekylvægt (g/mol) 143.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 143.131 g/mol