Få mere at vide
2-Propylmalonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propylmalonic Acid |
| CAS | 616-62-6 |
| Molekylær formel | C6H10O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propylpropanedioic Acid, 1,1-Butanedicarboxylic Acid, Propylmalonic Acid, alpha-Carboxyvaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | CCCC(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-propylpropanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.0579 |