Få mere at vide
2-Propylhexanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propylhexanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5162-60-7 |
| Molekylær formel | C10H20O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Octanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-6-8-9(7-5-2)10(11)12-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC)C(CCC)CCCC |
| IUPAC navn | methyl 2-propylhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vægt | 172.1463 |