Få mere at vide
2-Propylfuran, TRC
Artikelnummer. 30420997
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420997 50 mg
30410375 100 mg
30421892 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83937350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4229-91-8
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.15
IUPAC navn 2-propylfuran
SMIL CCCc1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propylfuran
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Formel vægt 110.0732
Procent renhed >95%