Få mere at vide
(+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 142.0994 |