Få mere at vide
2-(Propyl-3,3,3-d3)pentanoic-5,5,5-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valproic Acid-D6 |
| CAS | 87745-18-4 |
| Molekylær formel | C8 D6 H10 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(propyl-3,3,3-d3)- (9 CI), 5,5,5,5',5',5'-Hexadeuterovalproic acid, 2-(Propyl-3,3,3-d3)pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(Propyl-3,3,3-D3)pentanoic-5,5,5-D3) acid, Valproic acid-d6, Valproic-5,5,5,5',5',5'-D6 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC(CCC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 5,5,5-trideuterio-2-(3,3,3-trideuteriopropyl)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.25 |
| Formel vægt | 150.1527 g/mol |
| Vis mere |