Få mere at vide
2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b10-8+ |