missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30423919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423919 10 g
30428520 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83581510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34880-43-8
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym 2-Propyl-2-hepten-1-al
SMIL CCCCCC(CCC)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b10-8+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.