Få mere at vide
2-propyl-1-heptanol, TRC
Artikelnummer. 30137259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137259 5 g
17982495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8358205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-59-8
Molekylær formel C10 H22 O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
Synonym 1-Heptanol, 2-propyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Propyl-1-heptanol (ACI), 2-Propylheptanol, 2-Propylheptyl alcohol
IUPAC navn 2-propylheptan-1-ol
SMIL CCCCCC(CO)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propyl-1-heptanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Formel vægt 158.1671