Få mere at vide
2-Propyl-1,3-dioxolane (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3390-13-4 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxolane','2-propyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 2-Propyl-1,3-dioxolane (ACI), 2-(n-Propyl)-1,3-dioxolane, 2-Propyldioxolane, Butanal','cyclic 1,2-ethanediyl acetal, Butyraldehyde ethylene acetal, Butyraldehyde glycol acetal, NSC 86115 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1OCCO1 |
| IUPAC navn | 2-propyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.158 |
| Formel vægt | 116.0837 |