Få mere at vide
2-Propionylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propionylbenzoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 178.063 |