Få mere at vide
2-Propionyl Phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propionyl Phenothiazine |
| CAS | 92-33-1 |
| Molekylær formel | C15H13NOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)-1-propanone, 1-Phenothiazin-2-yl-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NOS/c1-2-13(17)10-7-8-15-12(9-10)16-11-5-3-4-6-14(11)18-15/h3-9,16H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.33 |
| Formel vægt | 255.0718 |