missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propionyl Phenothiazine, TRC

Artikelnummer. 30426928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426928 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP811250500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propionyl Phenothiazine
CAS 92-33-1
Molekylær formel C15H13NOS
Mængde 500 mg
Synonym 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)-1-propanone, 1-Phenothiazin-2-yl-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C15H13NOS/c1-2-13(17)10-7-8-15-12(9-10)16-11-5-3-4-6-14(11)18-15/h3-9,16H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 255.33
Formel vægt 255.0718
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.