missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propionyl-4-methoxyaniline, TRC

Artikelnummer. 30412107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30412107 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7864202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propionyl-4-methoxyaniline
CAS 60997-56-0
Molekylær formel C10H13NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Amino-5-methoxypropiophenone, 1-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-10(12)8-6-7(13-2)4-5-9(8)11/h4-6H,3,11H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)c1cc(OC)ccc1N
IUPAC navn 1-(2-amino-5-methoxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.