Få mere at vide
2-Propenylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propenylfuran |
| CAS | 75135-41-0 |
| Molekylær formel | C7H8O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2-3,5-6H,1,4H2 |
| SMIL | C=CCC1=CC=CO1 |
| IUPAC navn | 2-prop-2-enylfuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vægt | 108.0575 |