missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propenyl-(propyl-d7)-propanedioic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30427188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427188 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30427188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76900225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propenyl-(propyl-d7)-propanedioic Acid Diethyl Ester
CAS 1215738-07-0
Molekylær formel C13H15D7O4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3/i2D3,6D2,10D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CC=C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-2-prop-2-enylpropanedioate
Molekylvægt (g/mol) 249.35
Formel vægt 249.1957
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.