Få mere at vide
2-Propenyl-(propyl-d7)-propanedioic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propenyl-(propyl-d7)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 1215738-07-0 |
| Molekylær formel | C13H15D7O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3/i2D3,6D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CC=C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-2-prop-2-enylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vægt | 249.1957 |