missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Propen-1-yl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propen-1-Yl 2-Amino-Alpha-(Hydroxyimino)-4-Thiazoleacetate |
| CAS | 188568-24-3 |
| Molekylær formel | C8 H9 N3 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O3S/c1-2-3-14-7(12)6(11-13)5-4-15-8(9)10-5/h2,4,13H,1,3H2,(H2,9,10)/b11-6- |
| SMIL | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.24 |
| Formel vægt | 227.036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?