Få mere at vide
2-propanol, syntesekvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11320456
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320456 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11320456 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AL0310005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug i opløsningsmidler til væskekromatografi, i frostvæskesammensætninger og i kosmetik.
  • Synonymer: Isopropylalkohol, isopropanol, iso-propanol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropan
  • Molekylformel: C 3 H 8 O
  • Molær masse: 60,10 g/mol
  • CAS: 67-63-0
  • EIN ECS nr.: 200-661-7
  • Dielektrisk konstant: 18,3 ved 25 °C
Tekniske data
Smeltepunkt -89.5°C
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Tæthed 0.78g/cm3
Mængde 5 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes Test
Tændingspunkt 425°C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.005% max
Molekylær formel C3H8O
Damptryk 43hPa at 20°C
Vand 0.1% max
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kogepunkt 82.4°C
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed 99.5% min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol, til synthese
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i