Få mere at vide
2-Propanol, halvlederkvalitet, 99,5% min
Artikelnummer. 11343567
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343567 4 x 1 L 4 L
11420500 500 mL 500ml
11363567 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019397.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.48 DKK
    1624.65 DKK / 4 L
    Spare 285.83 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrester 5ppm, Opløselighed i H2 O P.T., H2O (målt efter Karl Fischer titrn) 0,05%, Surhedsgrad 0,2 meq/g, Alkalinitet 0,1 meq/g, Cl 0,2ppm, PO4 0,5 ppm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-Propanol bruges som opløsningsmiddel til gummier, harpiks, alkaloider og æteriske olier, som denatureringsmiddel for ethylalkohol og bruges i lotion og kosmetik. Det bruges til rengøring af tastaturer, LCD-skærme og bærbare computere, som et befugtningsmiddel i springvandsopløsningen, der bruges til litografisk tryk, og bruges ofte som opløsningsmiddel til fransk polering af shellak, der bruges til møbelsnedker. Det fungerer som hydridkilde i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det spiller en vigtig rolle i DNA-ekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt °C til 90 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.785
Kogepunkt 82 °C til 83 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Tændingspunkt 455 °C (851 °F)
Analyseprocentområde 99,5% min.
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.377
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 635639
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, acetone, kloroform, methanol, diethylether, n-oktanol og benzen.
Formel vægt 60.1
Damptryk 48 hPa (36 mm Hg ved 20 °C)
Grad Halvleder
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Propanol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol