missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-propanol, reagenskvalitet, ACS, ISO , Ph Eur, Scharlab

Artikelnummer. 12488182
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12488182 1 L HDPE flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12488182 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AL03121000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overholder American Chemical Society, International Standards Organization og European Pharmacopeia-specifikationer. 2-propanol, reagenskvalitet, ACS, ISO , Ph Eur, Scharlab er pakket i en HDPE-beholder for stor modstand og holdbarhed for at sikre produktsikkerhed og kvalitet.

Kemikalier af reagenskvalitet er den hyppigst anvendte kvalitet til laboratorieanalysearbejde. De svarer til en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratorie- og specialiseret industriel brug.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -89.5°C
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0001meq/g
Alkalinitet Max. 0.0001meq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.78g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Applications: solvents, in antifreeze compositions, cosmetics
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C3H8O
Damptryk 43 hPa
FN nummer 1219
Vand Max. 0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kogepunkt 81°C to 83°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.10g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol, AR, ACS, ISO, pakket i UHDPE flaske
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.