Få mere at vide
2-Propanol, puriss. p.a., ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., Solstice
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Tæthed | 0,785 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.02 |
| Flammepunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Tændingspunkt | 750 °F |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Damptryk | 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
| FN nummer | UN1219 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.