Få mere at vide
2-propanol, puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., Honeywell
Artikelnummer. 15624000
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Rustfri stål dåse
Stainless Steel Can
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
155kg
2.5 L
25 L
5 L
Product Code. 15624000
missing translation for 'mfr': Honeywell Riedel-de Haën 335395L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 750°F
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed ≥99.8% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Propanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.