Få mere at vide
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP , Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16625923
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16625923 6 x 1 L Pakke med 6
16615923 4 x 2.5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16625923 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 722996X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt 12°C
Kogepunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)