Få mere at vide
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP , Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16615923
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16615923 4 x 2.5 L -
16625923 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16615923 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 722994X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-Propyl Alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl Alcohol
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Beilstein 635639
Kogepunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)
Grad ACS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol