Få mere at vide
2-propanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15672520
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
160kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
Artikelnummer. 15672520
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 2413720KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Mængde 20 kg
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 750°F
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
FN nummer 1219
Beilstein 635639
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.